주요 문서
8.43854
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenylboronic acid
≥97% (acidimetric)
동의어(들):
4-Hydroxyphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7BO3
CAS Number:
Molecular Weight:
137.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352301
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
분석
≥97% (acidimetric)
양식
powder
저장 온도
2-30°C
SMILES string
B(O)(O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C6H7BO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8-10H
InChI key
COIQUVGFTILYGA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
for synthesis
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable