주요 문서
8.43377
Sigma-Aldrich
DL-Tartaric acid
for synthesis
동의어(들):
DL-Tartaric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩59,987
500 G
₩193,358
₩59,987
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩59,987
500 G
₩193,358
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6O6
CAS Number:
Molecular Weight:
150.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
205-105-7
NACRES:
NA.22
₩59,987
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (acidimetric)
양식
solid
autoignition temp.
425 °C
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
198-204 °C
전이 온도
flash point 210 °C
solubility
215 g/L
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 198 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
410.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
210 °C - closed cup