주요 문서
8.41834
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxyphenol
for synthesis
동의어(들):
4-Benzyloxyphenol, Hydroquinone monobenzyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
200.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
203-083-3
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
mp
117.9-121.5 °C
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
InChI key
VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 118 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable