주요 문서
8.41778
Sigma-Aldrich
Butyrophenone
for synthesis
동의어(들):
Butyrophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩55,521
₩55,521
예상 입고일2025년 3월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩55,521
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
148.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
207-799-7
NACRES:
NA.22
₩55,521
예상 입고일2025년 3월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
bp
220-222 °C/1013 hPa
mp
11-13 °C
전이 온도
flash point 88 °C
density
0.988 g/cm3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O=C(CCC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
InChI key
FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
192.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
89 °C - closed cup