주요 문서
16704
Supelco
Butyrophenone
analytical standard
동의어(들):
1-Benzoylpropane, 1-Phenyl-1-butanone, NSC 8463, Phenyl propyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ML
₩110,229
₩110,229
출고 가능일2025년 4월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 ML
₩110,229
About This Item
Linear Formula:
C6H5COCH2CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
148.20
Beilstein:
508305
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩110,229
출고 가능일2025년 4월 02일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.519-1.521
n20/D 1.520 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
density
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
형식
neat
SMILES string
CCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
InChI key
FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
192.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
89 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic