주요 문서
8.41747
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl-ß-D-galactopyranoside
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-Nitrophenyl-ß-D-galactopyranoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩83,332
₩83,332
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩83,332
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H15NO8
CAS Number:
Molecular Weight:
301.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
206-716-1
NACRES:
NA.22
₩83,332
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)OC2OC(C(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2
InChI key
KUWPCJHYPSUOFW-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
for synthesis
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water): -74.0 - -68.0 °
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable