주요 문서
8.41713
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol
for synthesis
동의어(들):
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩148,495
₩148,495
예상 입고일2025년 4월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩148,495
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H9N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
259.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
200-808-5
NACRES:
NA.22
₩148,495
예상 입고일2025년 4월 04일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥91.0% (HPLC)
양식
powder
효능
>500 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
183 °C (decomposition)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N=Nc2c(cc(cc2)O)O
InChI
1S/C12H9N3O4/c16-10-5-6-11(12(17)7-10)14-13-8-1-3-9(4-2-8)15(18)19/h1-7,16-17H
InChI key
NGPGYVQZGRJHFJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol, also known as Azo Violet or Magneson I, is an azo dye used as a building block for the synthesis of azo compounds and used as functionalization agent for the modification of polymers.
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 91.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable