주요 문서
8.41618
Sigma-Aldrich
N-Isopropylbenzylamine
for synthesis
동의어(들):
N-Isopropylbenzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩121,496
₩121,496
예상 입고일2025년 3월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩121,496
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15N
CAS Number:
Molecular Weight:
149.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
203-067-6
NACRES:
NA.22
₩121,496
예상 입고일2025년 3월 04일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
bp
199-200 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 87 °C
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(C(C)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)11-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3
InChI key
LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.903 - 0.910
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
161.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
72 °C - closed cup