주요 문서
8.41564
Sigma-Aldrich
Benzyltriethylammonium tetrafluoroborate
for synthesis
동의어(들):
Benzyltriethylammonium tetrafluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H22BF4N
CAS Number:
Molecular Weight:
279.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
278-768-3
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
crystals
mp
115-116 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[B-](F)(F)(F)F.[N+](CC)(CC)(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H22N.BF4/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;2-1(3,4)5/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI key
KJWXXJMAQURGGG-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 113 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable