주요 문서
8.41410
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzhydrazide
for synthesis
동의어(들):
4-Hydroxybenzhydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352127
EC 인덱스 번호:
226-326-5
NACRES:
NA.22
제품 8.41410은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
양식
powder
mp
266-269 °C (decomposition)
solubility
26.5 g/L
저장 온도
15-25°C
SMILES string
N(N)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
InChI key
ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable