문서
8.40056
Sigma-Aldrich
4,4′-Difluorodiphenylmethane
for synthesis
동의어(들):
4,4′-Difluorodiphenylmethane, Bis(4-fluorophenyl)methane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.22
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
207-274-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
liquid
bp
265 °C
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C13H10F2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9H2
InChI key
DXQVFHQUHOFROC-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
for synthesis
애플리케이션
4,4′-Difluorodiphenylmethane for synthesis. CAS 457-68-1, molar mass 204.22 g/mol.
분석 메모
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.157 - 1.161Identity (IR)passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable