115495
4,4′-Difluorobenzophenone
99%
동의어(들):
Bis(4-fluorophenyl) ketone, Bis(4-fluorophenyl)methanone
크기 선택
분석
99%
양식
solid
mp
102-105 °C (lit.)
작용기
fluoro
ketone
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H8F2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
InChI key
LSQARZALBDFYQZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
305.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
152 °C - Pensky-Martens closed cup