주요 문서
8.22285
Sigma-Aldrich
Sodium nitrite
cryst. for synthesis
동의어(들):
Sodium nitrite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
NNaO2
CAS Number:
Molecular Weight:
69.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-555-9
NACRES:
NA.22
solubility:
820 g/L
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
효능
85 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
280 °C (decomposition)
solubility
820 g/L
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1200 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].N(=O)[O-]
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Flame over circleSkull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable