주요 문서
5.43897
Supelco
N,N-Dimethylformamide
for liquid chromatography LiChrosolv®
동의어(들):
DMF, N,N-Dimethylmethanamide, Formic acid dimethylamide, DMF, NSC 5356
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 L
₩226,853
2.5 L
₩428,229
₩226,853
예상 입고일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 L
₩226,853
2.5 L
₩428,229
About This Item
Linear Formula:
HCON(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
73.09
Beilstein:
605365
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
EC 인덱스 번호:
200-679-5
NACRES:
NA.03
bp:
153 °C (lit.)
vapor pressure:
2.7 mmHg ( 20 °C)
₩226,853
예상 입고일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
vapor density
2.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
설명
isocratic
제품 라인
LiChrosolv®
분석
≥99.9% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
833 °F
expl. lim.
15.2 %
기술
HPLC: suitable
불순물
≤0.03% Water
투과
275 nm, ≥65%
300 nm, ≥90%
350 nm, ≥99.5%
400 nm, ≥99.5%
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
전이 온도
flash point 57.5 °C
solubility
1000 g/L
density
0.944 g/mL (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Solvent for many hydrophobic organic compounds.
분석 메모
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Water: ≤ 0.03 %
Transmission (at 275 nm): ≥ 65 %
Transmission (at 300 nm): ≥ 90 %
Transmission (at 350 nm): ≥ 99.5 %
Transmission (at 400 nm): ≥ 99.5 %
기타 정보
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
법적 정보
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameExclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
135.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57.5 °C - closed cup