주요 문서
900638
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
동의어(들):
N,N-Dimethylformamide ZerO2®, Degassed and low oxygen N,N-dimethylformamide, DMF, NSC 5356
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
4 X 2 ML
₩213,353
₩213,353
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
4 X 2 ML
₩213,353
About This Item
Linear Formula:
HCON(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
73.09
Beilstein:
605365
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
NACRES:
NA.21
Grade:
ZerO2®
분석:
99.8%
bp:
153 °C (lit.)
vapor pressure:
2.7 mmHg ( 20 °C)
₩213,353
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
Grade
ZerO2®
Quality Level
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
분석
99.8%
양식
liquid
autoignition temp.
833 °F
품질
anhydrous
expl. lim.
15.2 %
불순물
≤0.005% water
water
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
density
0.944 g/mL (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Solvent for many hydrophobic organic compounds.
법적 정보
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
135.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57.5 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)