주요 문서
8.21961
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium chloride
for synthesis
동의어(들):
Benzyltrimethylammonium chloride, Trimethylbenzylammonium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2(CH3)3NCl
CAS Number:
Molecular Weight:
185.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
200-300-3
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
vapor pressure
<0.0001 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
crystals
효능
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
243 °C
solubility
800 g/L
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+](Cc1ccccc1)(C)(C)C
InChI
1S/C10H16N.ClH/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2