크기 선택
₩87,087
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
크기 선택
About This Item
₩87,087
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
반응 적합성
reagent type: oxidant
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
660 °C
density
2.8 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1138 kg/m3
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChI key
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Identity (ICP-OES): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable