주요 문서
8.21956
Sigma-Aldrich
Benzimidazole
for synthesis
동의어(들):
Benzimidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩66,178
500 G
₩255,577
₩66,178
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩66,178
500 G
₩255,577
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6N2
CAS Number:
Molecular Weight:
118.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
200-081-4
NACRES:
NA.22
₩66,178
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99.0% (HPLC)
양식
powder
bp
>360 °C/1013 hPa
mp
170-173 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(nc1)cccc2
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 170 °C
Melting range (upper value): ≤ 173 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable