주요 문서
8.21201
Sigma-Aldrich
Tripropylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352116
양식
liquid
Quality Level
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
93.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
34 °C - closed cup