문서
8.21052
Sigma-Aldrich
2,4-Pyridinedicarboxylic acid
for synthesis
동의어(들):
2,4-Pyridinedicarboxylic acid, Lutidinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2,4-(HOOC)2C5H3N
CAS Number:
Molecular Weight:
167.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
207-892-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
solid
mp
242-243 °C
solubility
2.49 g/L
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-8-5(3-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
MJIVRKPEXXHNJT-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable