Merck
다음으로 건너뛰기
04473
2,4-Pyridinedicarboxylic acid
≥98.0%
동의어(들):
Lutidinic acid
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
팩 크기/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
5 g
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩233,247
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C7H5NO4
CAS 번호:
Molecular Weight:
167.12
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
207-892-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
131631
₩233,247
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
맞춤 주문 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Segment
assay
≥98.0%, 98.0-102.0% (T)
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-8-5(3-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
MJIVRKPEXXHNJT-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Pyridinedicarboxylic acid is an in vitro and in cell inhibitor, as well as a known inhibitor of the histone lysine demethylases. 2,4-Pyridinedicarboxylic acid has been used in a study to determine that ruthenium(II) complexes exert antimetastatic effects on several tumor cell lines in vitro, achieved mostly by the effect on cell adhesion, migration and angiogenesis. . 2,4-Pyridinedicarboxylic acid has been used in a study to develop an assay that represents the first report of a RapidFire mass spectrometery assay for an epigenetics target.
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
8.21052023218.00736
assay
≥98.0%, 98.0-102.0% (T)
assay
-
assay
≥99.5% (T)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-Pyridinedicarboxylic acid
저장 등급
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)