주요 문서
8.20923
Sigma-Aldrich
cis-9-Octadecen-1-ol
for synthesis
동의어(들):
cis-9-Octadecen-1-ol, Oleyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8OH
CAS Number:
Molecular Weight:
268.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
205-597-3
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
10.64 hPa ( 195 °C)
Quality Level
분석
≥80.0% (GC)
양식
liquid
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
330-360 °C/1013 hPa
mp
2-12 °C
전이 온도
flash point 190 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
InChI key
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 80.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.845 - 0.855
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flash Point (°F)
338.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
170 °C - closed cup