주요 문서
8.20475
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
for synthesis
동의어(들):
3,4-Dihydroxybenzaldehyde, Protocatechualdehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩138,954
100 G
₩268,569
₩138,954
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩138,954
100 G
₩268,569
About This Item
Linear Formula:
3,4-(OH)2C6H3CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
138.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
EC 인덱스 번호:
205-377-7
NACRES:
NA.22
₩138,954
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
200
300
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
mp
152-156 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Oc1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-4,9-10H
InChI key
IBGBGRVKPALMCQ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 152 °C
Melting range (upper value): ≤ 156 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
Not applicable