주요 문서
8.20254
Sigma-Aldrich
(+)-Camphene
for synthesis
동의어(들):
(+)-Camphene, 2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorcamphane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16
CAS Number:
Molecular Weight:
136.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
EC 인덱스 번호:
201-234-8
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
3.99 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥90.0% (GC)
양식
crystals
autoignition temp.
265 °C
효능
>2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.5 (22 °C in H2O, saturated aqueous solution)
bp
158-159 °C/1013 hPa
mp
42-45 °C
전이 온도
flash point 26 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
C21CC(CC2)C(=C)C1(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
InChI key
CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Assay (GC, Tricyclene): ≤ 10.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
FlameExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Flash Point (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1