주요 문서
8.20176
Sigma-Aldrich
2-Bromoethylammonium bromide
for synthesis
동의어(들):
2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩69,832
₩69,832
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩69,832
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H7Br2N
CAS Number:
Molecular Weight:
204.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
219-924-2
NACRES:
NA.22
₩69,832
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
crystals
효능
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
171-176 °C
solubility
>500 g/L
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Br-].BrCC[N+H3]
InChI
1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
InChI key
WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
  • Concepts for New Rapid Simple HPLC Method for Quantification of Fosfomycin Trometamol: This study utilized 2-aminoheptane in HPLC methods to quantify fosfomycin trometamol, showcasing its utility in pharmaceutical analysis (M Piponski et al., 2022).
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 171 °C
Melting range (upper value): ≤ 176 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
142.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
61.6 °C - Pensky-Martens closed cup