문서
8.20118
Sigma-Aldrich
trans-Azobenzene
for synthesis
동의어(들):
trans-Azobenzene, Diazobenzene, Diphenyl diimide, Diphenyldiazene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5N=NC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
182.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352124
EC 인덱스 번호:
203-102-5
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.00048 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥96.0% (GC)
효능
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
291-294 °C/1013 hPa
mp
66-69 °C
전이 온도
flash point 100 °C
density
1.203 g/cm3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
DMLAVOWQYNRWNQ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 65 °C
Melting range (upper value): ≤ 68 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100.0 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2