주요 문서
8.20054
Sigma-Aldrich
Aluminium tri-sec-butylate
for synthesis
동의어(들):
Aluminium tri-sec-butylate, Aluminium tri-sec-butanolate, Aluminium sec-butoxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Al[OCH(CH3)C2H5]3
CAS Number:
Molecular Weight:
246.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
218-871-2
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
vapor pressure
23 hPa ( 195 °C)
Quality Level
양식
liquid
autoignition temp.
406 °C
효능
401 mg/kg LD50, oral (Rat)
402 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-9.8 % (v/v)
bp
180-182 °C/5 hPa
전이 온도
flash point 26 °C
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Al+3].[O-]C(CC)C.[O-]C(CC)C.[O-]C(CC)C
InChI
1S/3C4H9O.Al/c3*1-3-4(2)5;/h3*4H,3H2,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI key
WOZZOSDBXABUFO-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Aluminium tri-sec-butylate can be used as:
  • A precursor in the preparation of alumina[1].
  • An initiator for the bulk ring-opening polymerization of δ-valerolactone and ε-caprolactone.
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
78.8 °F
Flash Point (°C)
26 °C
문서 라이브러리 방문
Oxidation of toluene in humid air by metal oxides supported on $\gamma$-alumina
Esmaeilirad M, et al.
Journal of Hazardous Materials, 333, 293-307 (2017)