주요 문서
8.18882
Sigma-Aldrich
Chlorosulfonyl isocyanate
for synthesis
동의어(들):
Chlorosulfonyl isocyanate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CClNO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
141.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352118
EC 인덱스 번호:
214-715-2
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
25.6 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
liquid
효능
640 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
106 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
전이 온도
flash point >110 °C
density
1.63 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/CClNO3S/c2-7(5,6)3-1-4
InChI key
WRJWRGBVPUUDLA-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.631 - 1.634
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
> 110 °C