주요 문서
8.18568
Sigma-Aldrich
Undecanoic acid
for synthesis
동의어(들):
Undecanoic acid, 1-Decanecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)9COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
186.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
203-964-2
Quality Level
양식
solid
expl. lim.
0.6 % (v/v)
bp
284 °C/1013 hPa
mp
26-29 °C
전이 온도
flash point >112 °C
solubility
insoluble 0.05 g/L
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
233.6 °F
Flash Point (°C)
> 112 °C