주요 문서
8.18555
Sigma-Aldrich
2,3-Pentanedione
for synthesis
동의어(들):
2,3-Pentanedione
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩43,747
100 ML
₩171,028
₩43,747
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩43,747
100 ML
₩171,028
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
100.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
209-984-8
NACRES:
NA.22
₩43,747
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
vapor pressure
28.5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥97.5% (GC)
autoignition temp.
265 °C
효능
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-10.9 % (v/v)
pH
4 ( in H2O)
mp
-52 °C
전이 온도
flash point 18 °C
solubility
60 g/L
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O=C(CC)C(=O)C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
InChI key
TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.958 - 0.966
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
66.2 °F - open cup
Flash Point (°C)
19 °C - open cup