주요 문서
8.18534
Sigma-Aldrich
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
for synthesis
동의어(들):
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16
CAS Number:
Molecular Weight:
136.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
EC 인덱스 번호:
223-743-4
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
분석
≥88.0% (GC)
양식
liquid
bp
58 °C/17 hPa
전이 온도
flash point 44 °C
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
C1(C(=C(C(=C1C)C)C)C)C
InChI
1S/C10H16/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3/h6H,1-5H3
InChI key
WQIQNKQYEUMPBM-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 88.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.837 - 0.843
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
111.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
44 °C - closed cup