주요 문서
8.18401
Sigma-Aldrich
Potassium hydrogen monopersulfate
for synthesis
동의어(들):
Potassium hydrogen monopersulfate, PMPS, KMPS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
H3K5O18S4
CAS Number:
Molecular Weight:
614.76
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
274-778-7
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
양식
powder
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
반응 적합성
reagent type: oxidant
pH
2-3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
soluble 250-300 g/L
density
2.35 g/cm3 at 20 °C
분석 메모
Assay (iodometric): 43.0 - 47.0 %
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1