주요 문서
8.18097
Sigma-Aldrich
Aluminium triethylate
for synthesis
동의어(들):
Aluminium triethylate, Aluminium triethoxide, Aluminium triethanolate, Aluminiumethoxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Al(OC2H5)3
CAS Number:
Molecular Weight:
162.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
209-105-8
형태
pieces
mp
128-131 °C
density
1.142 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/3C2H5O.Al/c3*1-2-3;/h3*2H2,1H3;/q3*-1;+3
InChI key
JPUHCPXFQIXLMW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (complexometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable