주요 문서
700161P
Avanti
Glucosyl sitosterol
Avanti Research - A Croda Brand 700161P, powder
동의어(들):
β-D-Glucosyl sitosterol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩376,464
₩376,464
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩376,464
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C35H60O6
CAS Number:
Molecular Weight:
576.85
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩376,464
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (700161P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 700161P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2CC[C@@]3([C@@H]4[C@H]([C@H]5[C@@]([C@H](CC5)[C@@H](CC[C@H](C(C)C)CC)C)(CC4)C)CC=C3C2)C
InChI
1S/C35H60O6/c1-7-22(20(2)3)9-8-21(4)26-12-13-27-25-11-10-23-18-24(14-16-34(23,5)28(25)15-17-35(26,27)6)40-33-32(39)31(38)30(37)29(19-36)41-33/h10,20-22,24-33,36-39H,7-9,11-19H2,1-6H3/t21-,22-,24+,25+,26-,27+,28+,29-,30-,31+,32-,33-,34+,35-/m1/s1
InChI key
NPJICTMALKLTFW-OFUAXYCQSA-N
일반 설명
Glucosyl sitosterol is a glucosyl sterol produced by plants, fungi and bacteria.[1]
Glucosyl sitosterol is a steroid present in significant amounts in Bauhinia manca plant stem.[2]
생화학적/생리학적 작용
Glucosyl sitosterol like β-sitostery1-β-D-glucoside from Mentha cordifolia have analgesic functionality and may be useful in pain tolerance.[3]
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700161P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
681.8 °F
Flash Point (°C)
361 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Bioactivity studies on beta-sitosterol and its glucoside
Villasenor IM, et al.
Phytotherapy Research, 16(5), 417-421 (2002)
Hypoglycemic activity of two Brazilian Bauhinia species: Bauhinia forficata L. and Bauhinia monandra Kurz.
Menezes F, et al.
Revista Brasileira de Farmacognosia, 17(1), 8-13 (2007)
Cholesterol and Other Lipid Metabolism
Steroids, 85-85 (2011)