주요 문서
8.14784
Sigma-Aldrich
Borontrifluoride-acetonitrile complex
for synthesis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352301
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
85 Pa ( 20 °C)
Quality Level
양식
liquid
autoignition temp.
524 °C (Information refers to the main component.)
expl. lim.
3-17 % (v/v) Information refers to the main component.)
bp
82 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 10 °C
density
0.875 g/cm3 at 20 °C
분석 메모
Assay BF3 (acidimetric): 15.0 - 19.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.880
픽토그램
FlameCorrosionSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
50.0 °F
Flash Point (°C)
10 °C