주요 문서
8.14759
Sigma-Aldrich
Terpineol
(mixture of isomers) for synthesis
동의어(들):
Terpineol isomer mixture
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 L
₩149,408
2.5 L
₩297,091
₩149,408
예상 입고일2025년 2월 05일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 L
₩149,408
2.5 L
₩297,091
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18O
CAS Number:
Molecular Weight:
154.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
232-268-1
NACRES:
NA.22
분석:
≥80% (GC)
bp:
213-218 °C (lit.)
vapor pressure:
3 hPa ( 20 °C)
₩149,408
예상 입고일2025년 2월 05일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥80% (GC)
양식
solid or liquid
효능
4300 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
213-218 °C (lit.)
mp
15-35 °C
전이 온도
flash point 88 °C
density
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
InChI key
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Encapsulation and release of 4-terpineol: A study described the encapsulation of 4-terpineol with β-cyclodextrin, detailing the inclusion mechanism and characterization, along with a humidity-triggered release system. This highlights its potential in controlled delivery applications (Cheng et al., 2024).
분석 메모
Assay isomers (GC, area%): ≥ 80.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.936
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available