주요 문서
8.14738
Sigma-Aldrich
2-(2-Chloroethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride
for synthesis
동의어(들):
2-(2-Chloroethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16ClN · xHCl
CAS Number:
Molecular Weight:
161.67 (free base basis)
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
261-480-7
양식
powder
pH
5.9 (20 °C in H2O)
mp
133-137 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H16ClN.ClH/c1-10-7-3-2-4-8(10)5-6-9;/h8H,2-7H2,1H3;1H
InChI key
WVBKLELBSWJXAT-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 132 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°C)
Not applicable