주요 문서
141682
Sigma-Aldrich
2-Thiopheneacetonitrile
97%
동의어(들):
2-Thienylacetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩93,583
₩93,583
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩93,583
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5NS
CAS Number:
Molecular Weight:
123.18
Beilstein:
106960
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩93,583
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.542 (lit.)
bp
115-120 °C/22 mmHg (lit.)
235-238 °C (lit.)
density
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
nitrile
SMILES string
N#CCc1cccs1
InChI
1S/C6H5NS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5H,3H2
InChI key
CLSHQIDDCJTHAJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2-Thiopheneacetonitrile was used as reagent during the synthesis of monodisperse Au/Au@polythiophene core/shell nanospheres[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Hye-Seon Shin et al.
ACS applied materials & interfaces, 4(11), 6324-6331 (2012-10-31)
Monodisperse Au/Au@polythiophene core/shell nanospheres were facilely prepared through the reduction of gold precursor, AuCl₄⁻, by 2-thiopheneacetonitrile in an aqueous solution. Concomitantly, 2-thiopheneacetonitrile polymerized during this redox process. As a result, Au nanoparticle was encapsulated by conductive polymer shell to afford