문서
8.14667
Sigma-Aldrich
(2-Bromoethyl) ethyl ether
for synthesis
동의어(들):
(2-Bromoethyl) ethyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br-CH2CH2-O-CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
153.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
EC 인덱스 번호:
209-763-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
형태
liquid
bp
125-127 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 21 °C
density
1.35 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C4H9BrO/c1-2-6-4-3-5/h2-4H2,1H3
InChI key
MMYKTRPLXXWLBC-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.345 - 1.355
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
69.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
21 °C - closed cup