주요 문서
8.14609
Sigma-Aldrich
Formamidine disulfide dihydrochloride
for synthesis
동의어(들):
Formamidine disulfide dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩119,060
₩119,060
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩119,060
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H6N4S2 · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
223.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
238-876-3
NACRES:
NA.22
₩119,060
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
crystals
mp
175-179 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
S(S\C(=N/[H])\[N+H3])\C(=N\[H])\[N+H3].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C2H6N4S2.2ClH/c3-1(4)7-8-2(5)6;;/h(H3,3,4)(H3,5,6);2*1H
InChI key
BFJQSCVWXZOXGK-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable