Merck
다음으로 건너뛰기
166375
Formic hydrazide
동의어(들):
Formic acid hydrazide, Formylhydrazine
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
팩 크기/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
25 g
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩121,699
100 g
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩359,919
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
HCONHNH2
CAS 번호:
Molecular Weight:
60.06
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-867-9
Beilstein/REAXYS Number:
635759
MDL number:
₩121,699
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
맞춤 주문 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Segment
mp
52-57 °C (lit.)
solubility
water: soluble 2.5%, clear, colorless
functional group
amine, hydrazine
SMILES string
[H]C(=O)NN
InChI
1S/CH4N2O/c2-3-1-4/h1H,2H2,(H,3,4)
InChI key
XZBIXDPGRMLSTC-UHFFFAOYSA-N
Application
Formic hydrazide was used in the synthesis of 1,2,4-triazole derivatives. It was also used in the synthesis of new anticancer agent, 6-N-formylamino-12,13-dihydro-1,11-dihydroxy-13-(β-D-glucopyranosyl)-5H-indolo[2,3-a]-pyrrolo[3,4-c]carbazole-5,7(6H)-dione.
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
107425130443671460
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
water: soluble 2.5%, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
mp
52-57 °C (lit.)
mp
159-161 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
mp
-
functional group
amine, hydrazine
functional group
amine, hydrazine
functional group
amine, hydrazine
functional group
amine, hydrazine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
저장 등급
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)