주요 문서
8.14549
Sigma-Aldrich
Formaldehyde diethyl acetal
for synthesis
동의어(들):
Formaldehyde diethyl acetal, Diethoxymethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 ML
₩44,254
1 L
₩92,873
₩44,254
예상 입고일2025년 2월 10일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 ML
₩44,254
1 L
₩92,873
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
104.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
EC 인덱스 번호:
207-330-6
NACRES:
NA.22
분석:
≥99% (GC)
bp:
88 °C/1013 hPa
vapor pressure:
70 hPa ( 20 °C)
₩44,254
예상 입고일2025년 2월 10일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
70 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
174 °C
효능
3536 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16600 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.5 % (v/v)
bp
88 °C/1013 hPa
mp
-66 °C
전이 온도
flash point -6 °C
solubility
91 g/L
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(COCC)CC
InChI
1S/C5H12O2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.829 - 0.832
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
23.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-5 °C - closed cup