주요 문서
8.14422
Sigma-Aldrich
N-(Hydroxymethyl)-phthalimide
for synthesis
동의어(들):
N-(Hydroxymethyl)-phthalimide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
177.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
204-241-4
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
분석
≥99.0% (HPLC)
양식
powder
mp
140-146 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[n]1([c](c2c([c]1=O)cccc2)=O)CO
InChI
1S/C9H7NO3/c11-5-10-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(10)13/h1-4,11H,5H2
InChI key
MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 140 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable