주요 문서
499781
Sigma-Aldrich
Benzyl carbazate
97%
동의어(들):
(Benzyloxycarbonyl)hydrazine, Z-hydrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩63,032
25 G
₩264,712
₩63,032
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩63,032
25 G
₩264,712
About This Item
Linear Formula:
H2NNHCO2CH2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
166.18
Beilstein:
1952982
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩63,032
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
mp
65-68 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
amine
hydrazine
phenyl
SMILES string
NNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-10-8(11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11)
InChI key
RXUBZLMIGSAPEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Palanivelu Nithya et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 165, 220-231 (2016-11-07)
In the present study, new Schiff base complexes with the composition [M(NCS)