주요 문서
8.14112
Sigma-Aldrich
3-Dimethylaminobenzoic acid
for synthesis
동의어(들):
3-Dimethylaminobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩80,997
₩80,997
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
크기 선택
보기 변경
25 G
₩80,997
About This Item
Linear Formula:
3-((CH3)2N)C6H4COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
165.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
202-775-2
NACRES:
NA.22
₩80,997
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
Quality Level
분석
≥97.0% (acidimetric)
mp
149-152 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(C)(C)c1cc(ccc1)C(=O)O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-4-7(6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 149 °C
Melting range (upper value): ≤ 152 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable