주요 문서
810652
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade
≥98%, microbiological culture: suitable, 0-5.0% moisture (Karl Fischer), USA origin,
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41141801
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품명
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade, pkg of 1 kg
분석
≥98% (purity)
Quality Level
양식
lyophilized powder
유통기한
48 mo.
분자량
~66 kDa
정제법
heat shock fractionation
포장
pkg of 1 kg
제조업체/상표
Probumin®
기원
USA origin
기술
microbiological culture: suitable
불순물
0-5% moisture (Karl Fischer)
손실
≤5%
pH
6.8-7.2
음이온 미량물
chloride (Cl-): 0-12.0 mg/g
양이온 미량물
Na: 0-10 mg/g
외래 활성
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Vesicular Stomatitis, none detected
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
문서
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.