생물학적 소스
bovine
분석
≥98% (agarose gel electrophoresis)
양식
lyophilized powder
분자량
~66 kDa
포장
poly bottle of
기원
New Zealand origin
기술
ligand binding assay: suitable
불순물
≤8.0% water (Karl Fischer)
pH
4.8-7.5
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt 수납 번호
외래 활성
protease, essentially free
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
bovine ... ALB(280717)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.