주요 문서
8.05336
Sigma-Aldrich
Lauroyl chloride
for synthesis
동의어(들):
Lauroyl chloride, Dodecanoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)10COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
218.76
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
203-941-7
Quality Level
양식
liquid
효능
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
145 °C/11 hPa
mp
-17 °C
전이 온도
flash point >150 °C
density
0.925 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C12H23ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3
InChI key
NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.921 - 0.926
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
284.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
140 °C - closed cup