SAB4600315
Anti-Mouse IgG2a (γ2a), CF™568 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
크기 선택
₩188,892
크기 선택
About This Item
₩188,892
추천 제품
생물학적 소스
goat
Quality Level
결합
CF™ 568 conjugate
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse
농도
~2 mg/mL
기술
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
형광
λex 562 nm; λem 583 nm
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
일반 설명
특이성
면역원
특징 및 장점
물리적 형태
제조 메모
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터