주요 문서
8.04511
Sigma-Aldrich
Hydantoin
for synthesis
동의어(들):
Hydantoin, 2,4-(3H,5H)-Imidazoledione
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩50,141
500 G
₩141,491
₩50,141
예상 입고일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩50,141
500 G
₩141,491
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H4N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
100.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
207-313-3
NACRES:
NA.22
₩50,141
예상 입고일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
mp
221-223 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C3H4N2O2/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7)
InChI key
WJRBRSLFGCUECM-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 219 °C
Melting range (upper value): ≤ 223 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable